安全性情報
8.43833
Sigma-Aldrich
1-Chloro-3-methoxypropane
for synthesis
別名:
1-Chloro-3-methoxypropane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9ClO
CAS番号:
分子量:
108.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
252-919-3
NACRES:
NA.22
蒸気圧
25 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
205 °C (DIN 51794)
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
<-70 °C
転移温度
flash point 18 °C
密度
0.999 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCCCOC
InChI
1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3
InChI Key
BQLHMMQUVJCTAN-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.997 - 1.001
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
64.4 °F
引火点(℃)
18 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体