主要文書
8.42128
Sigma-Aldrich
1,4-Diaminoanthraquinone
for synthesis
別名:
1,4-Diaminoanthraquinone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H10N2O2
CAS番号:
分子量:
238.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
204-922-6
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<1 hPa ( 25 °C)
品質水準
アッセイ
≥88.0% (HPLC)
フォーム
powder
自己発火温度
>400 °C
有効性
5790 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
7 (20 °C in H2O)
mp
268 °C
転移温度
flash point 340 °C
密度
1.44 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
Nc1c2c(c(cc1)N)C(=O)c3c(cccc3)C2=O
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
InChI Key
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 88.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
644.0 °F - closed cup
引火点(℃)
340 °C - closed cup