Merck
8.41611
Sigma-Aldrich
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
for synthesis
別名:
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 4-Methoxysalicylaldehyde, 2-Hydroxyanisaldehyde
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H8O3
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352114
EC Index Number:
211-604-0
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
crystals
mp
42-43 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-7-3-2-6(5-9)8(10)4-7/h2-5,10H,1H3
InChI Key
WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 40 °C
Melting range (upper value): ≤ 43 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3