Merck
8.41368
Sigma-Aldrich
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
for synthesis
別名:
Bis(4-fluorophenyl) sulfone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H8F2O2S
CAS番号:
分子量:
254.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
EC Index Number:
206-847-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
powder
mp
98-99 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C12H8F2O2S/c13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h1-8H
InChI Key
PLVUIVUKKJTSDM-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 97 °C
Melting range (upper value): ≤ 99 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3