安全性情報
8.22197
Sigma-Aldrich
Lithium tetrahydroborate
for synthesis
別名:
Lithium tetrahydroborate, Lithium boron hydride, Lithium boranate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H4BLi
CAS番号:
分子量:
21.78
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352306
EC Index Number:
241-021-7
品質水準
expl. lim.
4.00-75.60 % (v/v)
反応適合性
reagent type: reductant
mp
280 °C (decomposition)
溶解性
209 g/L
密度
0.666 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
300 kg/m3
アナリシスノート
Assay (hypochlorite): ≥ 93.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
ピクトグラム
FlameCorrosionSkull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 2
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
金属の水素化物
危険等級II
第二種自然発火性物質及び禁水性物質