安全性情報
8.22010
Sigma-Aldrich
1-Decen
for synthesis
別名:
1-Decen, 1-Decylene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3(CH2)7CH=CH2
CAS番号:
分子量:
140.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352002
EC Index Number:
212-819-2
蒸気圧
1.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
自己発火温度
210 °C
有効性
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>10000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
0.7-5.9 % (v/v)
屈折率
n20/589 1.4214
kinematic viscosity
1.1 cSt(20 °C)
bp
170.5 °C/1013 hPa
mp
-66 °C
転移温度
flash point 49 °C
密度
0.74 g/cm3 at 20 °C
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3H,1,4-10H2,2H3
InChI Key
AFFLGGQVNFXPEV-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
FlameHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
111.2 °F - closed cup
引火点(℃)
44.0 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体