Merck
8.21007
Sigma-Aldrich
Biphenyl-2-ol
for synthesis
別名:
Biphenyl-2-ol, 2-Diphenylol, 2-Phenylphenol, 2-Hydroxydiphenyl
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5C6H4-2-(OH)
CAS番号:
分子量:
170.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
201-993-5
蒸気圧
0.4 hPa ( 20 °C)
品質水準
200
300
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
powder
自己発火温度
>520 °C
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4-9.5 % (v/v)
pH
7 (20 °C, 0.1 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
56-58 °C
転移温度
flash point 138 °C
密度
1.26 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
600 kg/m3
InChI
1S/C12H10O/c13-12-9-5-4-8-11(12)10-6-2-1-3-7-10/h1-9,13H
InChI Key
LLEMOWNGBBNAJR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 56 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
124 °C - closed cup