Merck
8.20982
Sigma-Aldrich
N-Phenylbenzylamine
for synthesis
別名:
N-Phenylbenzylamine, N-Benzylaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H13N
CAS番号:
分子量:
183.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-100-4
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
形状
crystals
bp
306-307 °C/19 hPa
mp
33-36 °C
転移温度
flash point 113 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C13H13N/c1-3-7-12(8-4-1)11-14-13-9-5-2-6-10-13/h1-10,14H,11H2
InChI Key
GTWJETSWSUWSEJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Color (visual): colourless to brown
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 38 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup