Key Documents
8.20869
Sigma-Aldrich
2-Naphthyl phenyl ketone
for synthesis
別名:
2-Naphthyl phenyl ketone, Phenyl 2-naphthyl ketone
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H12O
CAS番号:
分子量:
232.28
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
211-410-6
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
形状
powder
bp
398 °C
mp
80-82 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C17H12O/c18-17(14-7-2-1-3-8-14)16-11-10-13-6-4-5-9-15(13)12-16/h1-12H
InChI Key
SJNXJRVDSTZUFB-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 78 °C
Melting range (upper value): ≤ 82 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3