安全性情報
8.20331
Sigma-Aldrich
Methyl 2-chloropropionate
for synthesis
別名:
Methyl 2-chloropropionate, 2-Chloropropionic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H7ClO2
CAS番号:
分子量:
122.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
241-624-5
NACRES:
NA.22
蒸気圧
30 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
430 °C (DIN 51794)
expl. lim.
2.8-13.9 % (v/v)
pH
6-7 (20 °C in H2O)
mp
<-10 °C
転移温度
flash point 36 °C (DIN 51755 Part 1)
密度
1.13 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H7ClO2/c1-3(5)4(6)7-2/h3H,1-2H3
InChI Key
JLEJCNOTNLZCHQ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.136 - 1.139
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
100.4 °F - closed cup
引火点(℃)
38 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体