Merck
8.19054
Sigma-Aldrich
1-Hydroxy-2-pyridinthione sodium salt
(40% solution in water)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352107
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
liquid
pH
8.5-10.5 (20 °C in H2O)
bp
100 °C/1013 hPa
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (iodometric): 38.0 - 42.0 %
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.190 - 1.240
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
ターゲットの組織
Nervous system
補足的ハザード
保管分類コード
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2