安全性情報
8.18598
Sigma-Aldrich
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether
for synthesis
別名:
2,3-Epoxypropyl isopropyl ether, Isopropoxymethyloxirane, Isopropyl glycidyl ether
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H12O2
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352112
EC Index Number:
223-672-9
蒸気圧
13 hPa ( 25 °C)
アッセイ
≥98.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
290 °C
有効性
4200 mg/kg LD50, oral (Rat)
9650 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 188 g/L in H2O)
bp
137 °C/1013 hPa
転移温度
flash point 33 °C
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(2)7-3-6-4-8-6/h5-6H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
NWLUZGJDEZBBRH-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.918 - 0.920
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Flam. Liq. 3 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
91.4 °F - closed cup
引火点(℃)
33 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体