安全性情報
8.18132
Sigma-Aldrich
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
for synthesis
別名:
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H19N
CAS番号:
分子量:
141.25
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
212-199-3
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
蒸気圧
14 hPa ( 39 °C)
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
自己発火温度
290 °C
有効性
500 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
-59 °C
転移温度
flash point 37 °C
溶解性
25.9 g/L
密度
0.83 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
N1C(CCCC1(C)C)(C)C
InChI
1S/C9H19N/c1-8(2)6-5-7-9(3,4)10-8/h10H,5-7H2,1-4H3
InChI Key
RKMGAJGJIURJSJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.830 - 0.834
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
98.6 °F
引火点(℃)
37 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体