Merck
8.16006
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-Valine
for synthesis
別名:
(S)-(+)-Valine, Val
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H11NO2
CAS番号:
分子量:
117.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
EC Index Number:
200-773-6
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
solid
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
315 °C
溶解性
85 g/L
密度
1.23 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
400 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C5H11NO2/c1-3(2)4(6)5(7)8/h3-4H,6H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
KZSNJWFQEVHDMF-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 99.0 %
Spec. rotation [α²0/D (c=8 in HCl 6 mol/l): +27.5 - +29.0 °
Identity (IR): passes test
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1