安全性情報
8.14739
Sigma-Aldrich
N-Methylpiperidine-2-ethanol
for synthesis
別名:
N-Methylpiperidine-2-ethanol, 2-(2-Hydroxyethyl) 1-methylpiperidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H17NO
CAS番号:
分子量:
143.23
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
208-554-7
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
有効性
1800 mg/kg LD50, oral (Rat)
屈折率
n20/D 1.48
pH
11.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
転移温度
flash point 106 °C
密度
0.98 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C8H17NO/c1-9-6-3-2-4-8(9)5-7-10/h8,10H,2-7H2,1H3
InChI Key
OVMRRCXDBKEQIU-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.972 - 0.977
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
222.8 °F
引火点(℃)
106 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体