安全性情報
8.14513
Sigma-Aldrich
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
for synthesis
別名:
3-Chloro-1-methoxy-2-propanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9ClO2
CAS番号:
分子量:
124.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
223-982-4
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥97.0% (GC)
フォーム
liquid
有効性
340 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.6 (50 g/L in H2O)
転移温度
flash point 72 °C
密度
1.16 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
ClCC(O)COC
InChI
1S/C4H9ClO2/c1-7-3-4(6)2-5/h4,6H,2-3H2,1H3
InChI Key
FOLYKNXDLNPWGC-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.162 - 1.165
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体