Key Documents
8.14099
Sigma-Aldrich
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride
for synthesis
別名:
2-Amino-2-methyl-1-propanol hydrochloride, AMP hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2C(NH2)CH2OH · HCl
CAS番号:
分子量:
125.60
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
221-713-5
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
mp
204 °C (External MSDS)
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,5)3-6;/h6H,3,5H2,1-2H3;1H
InChI Key
PMZIUAOBHNJYQT-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3