主要文書
8.11963
Sigma-Aldrich
Kryptofix® 22 DD
for synthesis
別名:
Kryptofix® 22 DD, 4,13-Didecyl-1,7,10,16-tetraoxa-4,13-diazacyclooctadecane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C32H66N2O4
CAS番号:
分子量:
542.88
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
EC Index Number:
279-168-4
フォーム:
powder
フォーム
powder
mp
36-39 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C32H66N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-33-21-25-35-29-31-37-27-23-34(24-28-38-32-30-36-26-22-33)20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3
InChI Key
WUHOJKXEIIYUSL-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (HClO₄): ≥ 97.5 %
Melting range (lower value): ≥ 36 °C
Melting range (upper value): ≤ 39 °C
Identity (IR): passes test
法的情報
Kryptofix is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1