主要文書
8.10595
Sigma-Aldrich
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate
for synthesis
別名:
Sodium 2-mercaptoethanesulfonate, 2-Mercaptoethanesulfonic acid sodium salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H5NaO3S2
CAS番号:
分子量:
164.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
243-285-9
NACRES:
NA.22
価格・在庫情報は確認できません。詳細については、Merckをご覧ください。
品質水準
フォーム
powder
有効性
4440 mg/kg LD50, oral (Rat)
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
アナリシスノート
Assay (iodometric): ≥ 96.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2