Merck
8.10560
Sigma-Aldrich
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
別名:
Ruthenium(IV) oxide hydrate (60% Ru)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Ru · xH2O
CAS番号:
分子量:
133.07 (anhydrous basis)
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
形状
powder
品質水準
有効性
4580 mg/kg LD50, oral (Rat)
反応適合性
reagent type: oxidant
保管温度
2-30°C
アナリシスノート
Assay (Ru): ≥ 60.0 %
Identity (IR): passes test