安全性情報
8.04744
Sigma-Aldrich
2-Iodoacetamide
for synthesis
別名:
2-Iodoacetamide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H4INO
CAS番号:
分子量:
184.96
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352111
EC Index Number:
205-630-1
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99% (HPLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
mp
91-94 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ICC(=O)N
InChI
1S/C2H4INO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI Key
PGLTVOMIXTUURA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Purity (HPLC, area%): ≥ 99
Assay (ex N): ≥ 98
Identity (IR-spectrum): passes test
Colour (2.5 %, water): ≤ 50 APHA
Melting point: >91
Fe (Iron): ≤ 20 ppm
Water (according to Karl Fischer): ≤ 3
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3