安全性情報
8.02613
Sigma-Aldrich
4-Chloroaniline
for synthesis
別名:
4-Chloroaniline, p-Chloroaniline
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6ClN
CAS番号:
分子量:
127.57
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
EC Index Number:
203-401-0
NACRES:
NA.22
蒸気圧
0.07 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
solid
自己発火温度
685 °C
有効性
256 mg/kg LD50, oral (Rat)
360 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.9 (20 °C, 1 g/L in H2O)
bp
232 °C/1013 hPa
mp
66-69 °C
転移温度
flash point 132 °C (DIN 51758)
溶解性
2.2 g/L
密度
1.17 g/cm3 at 70 °C
かさ密度
790 kg/m3
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H6ClN/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4H,8H2
InChI Key
QSNSCYSYFYORTR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 67 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
保管分類コード
6.1A - Combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
248.0 °F - closed cup
引火点(℃)
120.0 °C - closed cup
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
安息香酸 ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
242381
安息香酸
塩酸 ACS reagent, 37%
Sigma-Aldrich
320331
塩酸
関連コンテンツ
MILLIPLEX® genotoxicity assays enable high-throughput measurement of DNA damage, reducing time and cost.