Merck
8.02412
2-Chloroacetamide
for synthesis
別名:
2-Chloroacetamide
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
この商品について
実験式(ヒル表記法):
C2H4ClNO
CAS番号:
分子量:
93.51
UNSPSC Code:
12352111
EC Index Number:
201-174-2
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32150917
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
powder
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
vapor pressure
0.0026 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
powder
potency
138 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.1 (20 °C, 40 g/L in H2O)
mp
115-118 °C
transition temp
flash point 170 °C
solubility
52.5 g/L
bulk density
760 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
ClCC(=[O+H])[N-H]
InChI
1S/C2H4ClNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
InChI key
VXIVSQZSERGHQP-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 116 °C
Melting range (upper value): ≤ 120 °C
Identity (IR): passes test
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chloroacetamide
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
注意喚起語
Danger
ハザードコード
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2 - Skin Sens. 1
保管分類
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
一体何が起きているの?
WGK 2
引火点 (F)
338.0 °F
引火点(°C)
170 °C
適用法令
Substances Subject to be Indicated Names
ishl_indicated
Substances Subject to be Notified Names
ishl_notified
8024129025: + 8024129999: + 8024121000: + 8024120000: + 8024120100: + 8024128889:
jan
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)