Key Documents
8.02195
Sigma-Aldrich
Benzoylacetone
for synthesis
別名:
Benzoylacetone, 1-Phenyl-1,3-butanedione
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H10O2
CAS番号:
分子量:
162.19
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352115
EC Index Number:
202-286-4
品質水準
アッセイ
≥99.0% (GC)
形状
crystals
mp
54-56 °C
溶解性
insoluble 0.38 g/L
密度
1.09 g/cm3 at 25 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H10O2/c1-8(11)7-10(12)9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
InChI Key
CVBUKMMMRLOKQR-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 55 °C
Melting range (upper value): ≤ 58 °C
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3