Key Documents
8.01996
Sigma-Aldrich
1,4-Butanediol diacrylate
別名:
1,4-Butanediol diacrylate, Tetramethylene diacrylate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CHCOO(CH2)4OOCCH=CH2
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
蒸気圧
0.83 hPa ( 80 °C)
品質水準
アッセイ
≥90.0% (GC)
自己発火温度
285 °C
expl. lim.
1.3-7 % (v/v)
bp
120 °C/13 hPa
mp
-7 °C
転移温度
flash point 133 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C10H14O4/c1-3-9(11)13-7-5-6-8-14-10(12)4-2/h3-4H,1-2,5-8H2
InChI Key
JHWGFJBTMHEZME-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.050 - 1.054
Identity (IR): passes test