主要文書
8.01610
Sigma-Aldrich
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane
(mixture of cis- and trans-isomers) for synthesis
別名:
1,4-Bis(hydroxymethyl)-cyclohexane, 1,4-Cyclohexylenedimethanol, 1,4-Dimethylolcyclohexane, 1,4-Cyclohexanedimethanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H16O2
CAS番号:
分子量:
144.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352104
EC Index Number:
203-268-9
NACRES:
NA.22
蒸気圧
<0.24 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
自己発火温度
330 °C (DIN 51794)
有効性
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
4.2 (20 °C, 250 g/L in H2O)
bp
286 °C/1013 hPa
mp
34.6 °C
転移温度
flash point 160 °C (DIN 51758)
密度
1.04 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
SMILES記法
OCC1CCC(CC1)CO
InChI
1S/C8H16O2/c9-5-7-1-2-8(6-10)4-3-7/h7-10H,1-6H2
InChI Key
YIMQCDZDWXUDCA-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
321.8 °F - closed cup
引火点(℃)
161 °C - closed cup