安全性情報
8.01480
Sigma-Aldrich
2-Ethylbutyric acid
for synthesis
別名:
2-Ethylbutyric acid, Diethylacetic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C2H5CH(C2H5)COOH
CAS番号:
分子量:
116.16
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
EC Index Number:
201-796-4
蒸気圧
0.2 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
liquid
自己発火温度
345 °C
有効性
2200 mg/kg LD50, oral (Rat)
478 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.4 % (v/v)
pH
3 (20 °C, 18 g/L in H2O)
bp
192-194 °C/1013 hPa
mp
-14 °C
転移温度
flash point 87 °C
溶解性
18 g/L
密度
0.92 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C6H12O2/c1-3-5(4-2)6(7)8/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
InChI Key
OXQGTIUCKGYOAA-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.922 - 0.923
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup
引火点(℃)
87 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体