主要文書
8.00239
Sigma-Aldrich
Benzyl cinnamate
for synthesis
別名:
Benzyl cinnamate, Benzyl trans-3-phenylpropenoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H14O2
CAS番号:
分子量:
238.28
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
EC Index Number:
203-109-3
蒸気圧
<0.1 hPa ( 20 °C)
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
形状
crystals
有効性
5530 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
350 °C/1013 hPa
mp
34 °C
転移温度
flash point 180 °C
溶解性
<10 mg/L
密度
1.109 g/cm3 at 20 °C
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C16H14O2/c17-16(12-11-14-7-3-1-4-8-14)18-13-15-9-5-2-6-10-15/h1-12H,13H2/b12-11+
InChI Key
NGHOLYJTSCBCGC-VAWYXSNFSA-N
アナリシスノート
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 33 °C
Melting range (upper value): ≤ 36 °C
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1B
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
引火点(℃)
180 °C