Merck
69740
Sigma-Aldrich
pET-21a(+) DNA - Novagen
Novagen′s pET-21a-d(+) vectors carry an N-terminal T7-Tag sequence plus an optional C-terminal His-Tag sequence.
別名:
cloning vector, expression vector, vector
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41106610
NACRES:
NA.51
品質水準
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1