安全性情報
681670
Sigma-Aldrich
Wogonin, S. baicalensis
A cell-permeable and orally available flavonoid that displays anti-inflammatory properties.
別名:
Wogonin, S. baicalensis, 5,7-Dihydroxy-8-methoxyflavone, WOG
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H12O5
CAS番号:
分子量:
284.26
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
yellow
溶解性
DMSO: 10 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-15-12(19)7-10(17)14-11(18)8-13(21-16(14)15)9-5-3-2-4-6-9/h2-8,17,19H,1H3
InChI Key
XLTFNNCXVBYBSX-UHFFFAOYSA-N
詳細
A cell-permeable and orally available flavonoid that displays anti-inflammatory properties. Reported to suppress the release of NO by iNOS, PGE2 by COX-2, proinflammatory cytokines, and MCP-1 gene expression and NF-κB activation.
包装
Packaged under inert gas
警告
Toxicity: Irritant (B)
その他情報
Lee, S.O., et al. 2006. Biochem. Biophys. Res. Comm.351, 118.
Kim, H.P., et al. 2004. J. Pharmacol. Sci.96, 229.
Chang, Y.L., et al. 2001. Mol. Pharmacol.60, 507.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
681670-10MG:
681670-MG:
試験成績書(COA)