Merck
6442
Sigma-Aldrich
Water
Deionized Distilled, ASTM Type II, HARLECO® Purified water for laboratory use
別名:
Water
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2O
CAS番号:
分子量:
18.02
Beilstein:
2050024
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116121
product name
水, HARLECO® Purified water for laboratory use
蒸気圧
23 hPa ( 20 °C)
形状
liquid
シェルフライフ
18 mo. (from manufacture date)
APHA: ≤10
屈折率
n20/D 1.34 (lit.)
n20/D 1.34
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
密度
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
1.000 g/mL at 3.98 °C
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
SMILES記法
O
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI Key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
HARLECO® Purified water for laboratory use
アナリシスノート
Expiration date18 months from mfg dateChloride (Cl)5ppb maxColor (APHA)10APHA maxConductivity at 25°C1.0µS/cm maxFormClear liquidHeavy metals (as Pb)0.01ppm maxIon chromatography, Chloride0.4ppm maxIon chromatography, Nitrate 0.4ppm maxIon chromatography, Phosphate 1.0ppm maxIon chromatography, Sulfate 1.0ppm maxIron (Fe)0.3ppm maxMicrobial limits10CFU/mL maxResistivity at 25°C1.0MOhm·cm minSilica (SiO2)3ppb maxSodium (Na)5ppb maxSubstances reducing permanganateTo pass testTotal organic carbon50µg/L maxTotal solids20ppm max
法的情報
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Jan Code
6442-88:
6442-85:
6442-901:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
水 ACS reagent
Sigma-Aldrich
320072
水 Nuclease-Free Water, for Molecular Biology
Sigma-Aldrich
W4502