主要文書
6.18628
Sigma-Aldrich
Methyl paraben (Methyl-4-hydroxybenzoate)
extra pure
別名:
Methyl 4-hydroxybenzoate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
4-(OH)C6H4(COOCH3)
CAS番号:
分子量:
152.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
グレード
extra pure
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI Key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N