Merck
6.18583
Sigma-Aldrich
テトラブチルアンモニウムヒドロキシド 溶液
0.1 N in toluene/methanol
別名:
Tetrabutylammonium hydroxide solution
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CH2CH2CH2)4N(OH)
CAS番号:
分子量:
259.47
Beilstein:
3571228
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352119
形状
solution
濃度
0.1 N in toluene/methanol
SMILES記法
[OH-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.H2O/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
InChI Key
VDZOOKBUILJEDG-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • Supramolecular polymer networks: Tetrabutylammonium hydroxide serves as a crucial component in the synthesis of highly robust supramolecular polymer networks, crosslinked by metallacycles, offering potential advancements in materials science and engineering (Li et al., 2024).
  • Biomedical hydrogel applications: This compound facilitates the development of pH-responsive cellulose/silk/Fe(3)O(4) hydrogel microbeads, designed for targeted drug delivery and other biomedical applications, demonstrating its versatility in healthcare innovations (Lee et al., 2024).
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN26185830500:
試験成績書(COA)