Merck
553513
Sigma-Aldrich
Rac Inhibitor III
EHop-016
別名:
EHop-016, N4-(9-Ethyl-9H-carbazol-3-yl)-N2-[3-(4-morpholinyl)propyl]-2,4-pyrimidinediamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H30N6O
CAS番号:
分子量:
430.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.28
品質水準
SMILES記法
CCn1c2ccccc2c3cc(Nc4ccnc(NCCCN5CCOCC5)n4)ccc13
InChI
1S/C25H30N6O/c1-2-31-22-7-4-3-6-20(22)21-18-19(8-9-23(21)31)28-24-10-12-27-25(29-24)26-11-5-13-30-14-16-32-17-15-30/h3-4,6-10,12,18H,2,5,11,13-17H2,1H3,(H2,26,27,28,29)
InChI Key
AFTZZRFCMOAFCR-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
EHop-016 is a potent and specific inhibitor of Rac1 and Rac3 GTPase activity that inhibits Vav2 interaction with Rac, Rac-activated PAK1, lamellipodia formation, and cell migration. EHop-016 inhibits the Rac activity of MDA-MB-231 metastatic breast cancer cells and reduces Rac-directed lamellipodia formation.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
553513-10MGCN:
553513-10MG:
試験成績書(COA)