Merck
527962
Millipore
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis
別名:
Pimaricin, Streptomyces chattanoogensis, Natamycin, Pimafucin
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C33H47NO13
CAS番号:
分子量:
665.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥80% (HPLC)
品質水準
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
acetic acid: 5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
詳細
Antifungal polyene macrolide that is active in the cell membrane.
警告
Toxicity: Harmful (C)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
その他情報
Pederson, J.C. 1992. Appl. Environ. Microbiol. 58, 1064.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
527962-GM:
527962-100MG:
527962-1GM:
試験成績書(COA)