Merck
5.04596
Sigma-Aldrich
TCN-201
別名:
TCN-201, 3-Chloro-4-fluoro-N-[(4-{[2-(phenylcarbonyl)hydrazino]carbonyl}phenyl)methyl]benzenesulfonamide, NMDA Antagonist X
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H17ClFN3O4S
CAS番号:
分子量:
461.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
アッセイ
≥98% (HPLC)
品質水準
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
white
溶解性
DMSO: 5 mg/mL
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C21H17ClFN3O4S/c22-18-12-17(10-11-19(18)23)31(29,30)24-13-14-6-8-16(9-7-14)21(28)26-25-20(27)15-4-2-1-3-5-15/h1-12,24H,13H2,(H,25,27)(H,26,28)
InChI Key
FYIBXBFDXNPBSF-UHFFFAOYSA-N
詳細
A negative allosteric modulator selective for NR2A containing NMDA receptors (pIC50 = 6.8 and <4.3 µM for NR2A and NR2B, respectively). No effect on NR2B-containing NMDA receptors with concentrations less than 50 mM. Inhibition on NR2A containing NMDA receptors is glycine (or D-serine)-binding, but not glutamate-binding, dependent.
生物化学的/生理学的作用
Primary Target
NMDA receptors
警告
Toxicity: Standard Handling (A)
再構成
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
その他情報
Bettini. E., et al. 2010. J. Pharm. Exp. Ther.335, 644.
Shin, A., et al. 2011. Br. J. Pharmacol.166, 1002.
Edman, S., et al. 2012. Neuropharmacology63, 441.
Hansen, K., et al. 2012. J. Neurosci.32, 6197.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3