product name
4-Methylumbelliferyl-N-acetyl-α-D-glucosaminide, Ultrasensitive, fluorogenic substrate for assay of N-acetyl-α-D-glucosaminidase. Can be used to test for Sanfilippo syndrome B.
品質水準
形状
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated
protect from light
不純物
<0.05% 4-methylumbelliferone
<0.2% β-anomer
色
white
溶解性
DMF: soluble
DMSO: soluble
輸送温度
ambient
保管温度
10-30°C
InChI
1S/C18H21NO8/c1-8-5-14(22)26-12-6-10(3-4-11(8)12)25-18-15(19-9(2)21)17(24)16(23)13(7-20)27-18/h3-6,13,15-18,20,23-24H,7H2,1-2H3,(H,19,21)/t13-,15-,16-,17-,18+/m1/s1
InChI Key
QCTHLCFVVACBSA-FGTAOJJYSA-N
詳細
警告
再構成
アナリシスノート
その他情報
Chow, P., and Weissmann, B. 1981. Carbohydr. Res. 96, 87.
WGK
WGK 1
Jan Code
474500-50MG:
474500-100MG:
474500-MG:
474500-5MG:
試験成績書(COA)