448106
Met Kinase Inhibitor VI, SGX523
The Met Kinase Inhibitor VI, SGX523, also referenced under CAS 1022150-57-7, controls the biological activity of Met Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
別名:
Met Kinase Inhibitor VI, SGX523, 6-(6-(1-Methyl-1H-pyrazol-4-yl)-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazin-3-ylthio)quinoline, SGX523
アッセイ
≥97% (HPLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
tan
溶解性
DMSO: 2.5 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
−20°C
SMILES記法
S(c3[n]4c(nn3)C=CC(=N4)c5c[n](nc5)C)c1cc2c(nccc2)cc1
InChI
1S/C18H13N7S/c1-24-11-13(10-20-24)16-6-7-17-21-22-18(25(17)23-16)26-14-4-5-15-12(9-14)3-2-8-19-15/h2-11H,1H3
InChI Key
BCZUAADEACICHN-UHFFFAOYSA-N
詳細
包装
警告
再構成
その他情報
Eder, J.P., et al. 2009. Clin. Cancer Res.15, 2207.
WGK
WGK 2
Jan Code
448106-5MG:
448106-MG:
試験成績書(COA)