製品名
Merbarone, A cell-permeable anticancer drug that inhibits the catalytic activity of topoisomerase II (topo II) without damaging DNA or stabilizing DNA-topo II cleavable complexes.
品質水準
詳細
RTECS - UV7714625
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
protect from light
色
faint pink
溶解性
DMSO: 100 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Sc1nc(c(c(n1)O)C(=O)Nc2ccccc2)O
InChI
1S/C11H9N3O3S/c15-8(12-6-4-2-1-3-5-6)7-9(16)13-11(18)14-10(7)17/h1-5H,(H,12,15)(H3,13,14,16,17,18)
InChI Key
GFYRZTLCYQQVHZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Catalytic activity of topoisomerase II
包装
警告
その他情報
Drake, F.H., et al. 1989. Cancer Res.49, 2578.
Brewer, A.D., et al. 1985. Biochem. Pharmacol.34, 2047.
WGK
WGK 3
Jan Code
445800-25MG:
445800-VMG:
試験成績書(COA)