スキップする
4100-OP
Ethylene glycol-bis(2-aminoethylether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
OmniPur® Grade, >=97.0%
別名:
OmniPur® EGTA, Ethylene Glycol bis (2-aminoethyl ether)-N,N,N′,N′-tetraacetic acid
ログインで組織・契約価格をご覧ください。
サイズを選択してください
表示を変更する
あなたへ/カタログ番号在庫状況単価
この商品について
CAS番号:
UNSPSC Code:
12352106
NACRES:
NA.21
MDL number:
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
テクニカルサービス
お困りのことがあれば、経験豊富なテクニカルサービスチームがお客様をサポートします。
お手伝いします
Quality Segment
form
crystalline powder (Fine)
reaction suitability
reagent type: chelator
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
foreign activity
DNAse, none detected, Protease, none detected, RNAse, none detected
shipped in
ambient
SMILES string
N(CCOCCOCCN(CC(=O)O)CC(=O)O)(CC(=O)O)CC(=O)O
InChI
1S/C14H24N2O10/c17-11(18)7-15(8-12(19)20)1-3-25-5-6-26-4-2-16(9-13(21)22)10-14(23)24/h1-10H2,(H,17,18)(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)
InChI key
DEFVIWRASFVYLL-UHFFFAOYSA-N
General description
Molecular biology grade.
Specifications:
Assay: ≥97.0%
DNase: None detected
Melting point (with decomposition): 238°C min
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
適用法令
4100-50GM:
jan