Merck
3810-OP
Millipore
DTE
OmniPur® Grade, >= 99.0%
別名:
OmniPur® DTE, Dithioerythitol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
品質水準
形状
crystalline powder
反応適合性
reagent type: reductant
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
white
pH
4.5-6.5 (25 °C, 15.4 g/L)
その他の活性
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
輸送温度
ambient
InChI
1S/C4H10O2S2/c5-3(1-7)4(6)2-8/h3-8H,1-2H2/t3-,4+
InChI Key
VHJLVAABSRFDPM-ZXZARUISSA-N
詳細
Molecular biology grade.
Specifications:
A (285 nm, 0.02 M, water): ≤0.15AU
DNase: None detected
Melting point: 82-85°C
Protease: None detected
Purity: ≥99.0%
RNase: None detected
Solubility (5%, water): To pass test
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
法的情報
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
3810-5GM:
試験成績書(COA)