シェルフライフ
24 mo.
品質水準
メーカー/製品名
VIP®
テクニック
lateral flow assay: suitable
アプリケーション
environmental
food and beverages
適合性
for use with BioControl (VIP® Gold)
保管温度
2-8°C
詳細
VIP® Gold EHEC Positive Control, 5mL
構成
One bottle, 5.0ml
試験法
Lateral Flow
法的情報
VIP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物