324905
Epirubicin Hydrochloride - CAS 56390-09-1 - Calbiochem
A cell-permeable antitumor antibiotic.
別名:
Epirubicin Hydrochloride - CAS 56390-09-1 - Calbiochem, 4ʹ-Epidoxorubicin, HCl
About This Item
品質水準
アッセイ
≥95% (HPLC)
フォーム
solid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
色
orange-red
溶解性
water: 1 mg/mL
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C27H29NO11.ClH/c1-10-22(31)13(28)6-17(38-10)39-15-8-27(36,16(30)9-29)7-12-19(15)26(35)21-20(24(12)33)23(32)11-4-3-5-14(37-2)18(11)25(21)34;/h3-5,10,13,15,17,22,29,31,33,35-36H,6-9,28H2,1-2H3;1H/t10-,13-,15-,17-,22-,27-;/m0./s1
InChI Key
MWWSFMDVAYGXBV-FGBSZODSSA-N
詳細
生物化学的/生理学的作用
Antitumor antibiotic
警告
再構成
その他情報
Sandri, M.I., et al. 1996. Br. J. Cancer73, 1518.
Boddy, A.V., et al. 1995. Eur. J. Cancer31A, 69.
Pouna, P., et al. 1995. Cancer. Chemother. Pharmacol.35, 257.
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B - Repr. 1B
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
324905-MG:
324905-5MG:
試験成績書(COA)