239807
Cyclopamine-KAAD
≥70% (sum of two isomers, HPLC), liquid, Hedgehog signaling inhibitor, Calbiochem®
別名:
3- Keto-N-( aminoethyl- aminocaproyl- dihydrocinnamoyl)cyclopamine, 3-Keto-N-(aminoethyl-aminocaproyl-dihydrocinnamoyl)cyclopamine, InSolution Cyclopamine-KAAD
About This Item
おすすめの製品
製品名
Cyclopamine-KAAD, InSolution, ≥70%, inhibits Hedgehog (Hh) signaling
品質水準
アッセイ
≥70% (sum of two isomers, HPLC)
フォーム
liquid
メーカー/製品名
Calbiochem®
保管条件
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
輸送温度
dry ice
保管温度
−70°C
詳細
生物化学的/生理学的作用
SmoA1
包装
警告
物理的形状
再構成
その他情報
Watkins, D.N., et al. 2003. Nature422, 313.
Berman, D.M., et al. 2002. Science297, 1559.
Chen, J.K., et al. 2002. Proc. Natl. Acad. Sci. USA99, 14071.
Chen, J.K., et al. 2002. Genes Dev.16, 2743.
Frank-Kamenetsky, M., et al. 2002. J. Biol.1, 10.
Taipale, J., et al. 2000. Nature406, 1005.
WGK
WGK 1
引火点(°F)
188.6 °F - closed cup - (refers to pure substance)
引火点(℃)
87 °C - closed cup - (refers to pure substance)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
239807-50UG:
試験成績書(COA)