安全性情報
1.93708
Supelco
Calcium nitrate tetrahydrate
EMPLURA®
別名:
Calcium nitrate tetrahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Ca(NO3)2 · 4 H2O
CAS番号:
分子量:
236.15
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Ca+2].[N+](=O)([O-])O.[N+](=O)([O-])O.O.O.O.O
InChI
1S/Ca.2HNO3.4H2O/c;2*2-1(3)4;;;;/h;2*(H,2,3,4);4*1H2/q+2;;;;;;
InChI Key
DKCJOKYHYIAZQH-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMC193708:
1937080521:
1937080500:
試験成績書(COA)