安全性情報
1.93665
Supelco
Sodium iodide
EMPLURA®
別名:
Sodium iodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
INa
CAS番号:
分子量:
149.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].[I-]
InChI
1S/HI.Na/h1H;/q;+1/p-1
InChI Key
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936650251:
IN2RCMS193665:
1936650100:
1936650250:
1936650121:
試験成績書(COA)