安全性情報
1.93641
Supelco
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
EMPLURA®
別名:
Ammonium iron(II) sulfate hexahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
H8FeN2O8S2 · 6H2O
CAS番号:
分子量:
392.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[Fe+3].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[S](=O)(=O)([O-])[O-].[N+H4].[N+H4].O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Fe.2H3N.2H2O4S.6H2O/c;;;2*1-5(2,3)4;;;;;;/h;2*1H3;2*(H2,1,2,3,4);6*1H2/q+3;;;;;;;;;;/p-2
InChI Key
SHHFGSWBFZVUNE-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1936415021:
1936415000:
IN2RCMA193641:
1936410521:
1936410500:
試験成績書(COA)