安全性情報
1.93615
Supelco
Potassium dichromate
EMPLURA®
別名:
Potassium dichromate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cr2K2O7
CAS番号:
分子量:
294.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
製品種目
EMPLURA®
保管温度
20-25°C
InChI
1S/2Cr.2K.7O/q;;2*+1;;;;;;2*-1
InChI Key
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Muta. 1B - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
ターゲットの組織
Cardio-vascular system, Respiratory system
保管分類コード
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
消防法
第1類:酸化性固体
重クロム酸塩類
危険等級III
第三種酸化性固体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
IN2RCMP193615:
1936150521:
1936159051:
1936152521:
1936150500:
1936152500:
1936159050:
試験成績書(COA)