安全性情報
1.93418
Supelco
Oxalic acid dihydrate
EMPLURA®
別名:
Oxalic acid dihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(COOH)2 · 2 H2O
CAS番号:
分子量:
126.07
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
製品種目
EMPLURA®
保管温度
room temp
SMILES記法
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
InChI Key
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
包装
1.93418.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93418.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
1.93418.9051: 50 kg, Minimum order quantity: 1
法的情報
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1934185000:
IN2RCMO193418:
1934180500:
1934185021:
1934180521:
1934189051:
試験成績書(COA)