安全性情報
1.93282
Supelco
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
for analysis EMPARTA® ACS
別名:
Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
NH4Al(SO4)2 · 12 H2O
CAS番号:
分子量:
453.33
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
グレード
ACS reagent
保管温度
room temp
InChI
1S/Al.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
InChI Key
WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
包装
1.93282.0521: 500 g, Minimum order quantity: 20
1.93282.5021: 5 kg, Minimum order quantity: 4
法的情報
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
1932825000:
1932820500:
1932820521:
1932825021:
IN2RCMA193282:
1932829026:
試験成績書(COA)